Přeskočit na
HT501128
Formalin solution, neutral buffered, 10%
histological tissue fixative
Synonyma:
Formaldehyde, Methanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 810,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
10% Neutral buffered formalin (NBF) is the most commonly used fixative throughout the world for light microscopy and is a somewhat forgiving fixative. 10% NBF is well suited for large throughput laboratories, and requires a relatively short period of fixation, but can also be used for the long-term storage of tissue. Formalin fixation is thought to form between the aldehydes and the proteins, creating a gel, thus retaining cellular constituents in their in vivo relationship. Once properly fixed, the tissue should be able to withstand the subsequent stages of tissue processing or staining.
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used as a popular general purpose histological fixative to fix tissues.
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used in oil-red-o staining for the differentiation of 3T3-L1 preadipocyte cell line and mouse embryonic fibroblasts into adipocytes. It has been used in the histological analysis of rabbit′s eye and diabetic rat intestine.
Popular general purpose histological fixative.
Physical form
Neutral buffered solution
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does HT501128 contain sodium phosphate monobasic or sodium phosphate dibasic? If so, what is the final % W/V? Also what is the pH of HT501128 at 25C? Thank you
    1 answer
    1. The exact buffer concentration for HT511128 is not stated on the website and is considered confidential. The classic textbook formulation for 10% Neutral Buffered Formalin is as follows:
      100 ml Formaldehyde, 37-40%
      900 ml distilled water
      4.0 grams sodium phosphate, monobasic
      6.5 grams sodium phosphate, dibasic (anhydrous)
      The Specification Sheet states the pH range must be between 6.90 to 7.10. The temperature at which the pH is not measured but should be either 20° or 25°C.
      Helpful?
  2. Is the formalin sensitive to light?
    1 answer
    1. Neutral buffered formalin solutions are particularly sensitive to ambient light. Long term exposure to UV light may result in degradation. This product is packaged in natural opaque plastic. Note that solutions should be tightly closed during storage.
      Helpful?
  3. Does Formalin solution, neutral buffered, contain any alcohol?
    1 answer
    1. Yes, this product contains Methanol which is included in the formaldehyde starting material. The concentration of methanol in this product is 1.0 - 1.5%.
      Helpful?
  4. Can the product HT501128-4L, Formalin solution, neutral buffered, 10%, be used for immunofluorescence staining?
    1 answer
    1. It is generally expected that if tissues are left in 10% Neutral Buffered Formalin for extended periods, the tissue may not be suitable for immunofluorescence. However, if the tissue spends only a short time in the 10% NBF, it might still be usable for immunofluorescence.
      Helpful?
  5. Is there a 10% neutralized buffered formalin stating the osmolality?
    1 answer
    1. None of the formalin solutions are tested for osmolality. Osmolality is significant for live cells, as cells struggle to survive when their surroundings are vastly different from their own, on the other hand formalin is only a fixative solution. Formaldehyde solutions are buffered to prevent the formation of formalin pigment or acid hematin that forms when tissues are fixed at low pH.
      Helpful?
  6. What are the differences between products 1004960700 and HT501128?
    1 answer
    1. Products 1004960700 (Formaldehyde solution, 4% buffered) and HT501128 (10% Neutral Buffered formalin) do not have a substantial difference. With HT501128, the formaldehyde used for dilution has a formaldehyde content of 37 to 40%. When the product is diluted 1 to 10 with water, it is referred to as 10% formalin, which has a formaldehyde content of 4% formaldehyde. Both products have the same concentration of formaldehyde in solution.
      Helpful?
  7. Is this product HT501128-4L is RNase/nuclease free?
    1 answer
    1. Currently, none of the formalin solutions are nuclease free. Products that are exo or endo nuclease free are typically labeled as suitable for "molecular" use. If no testing is shown as being performed, the products are not claimed to be nuclease free.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews