Přeskočit na
RDD021
Sodium dodecyl sulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 950,00 Kč
3 712,50 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 410,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11OSO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.38
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-788-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
eCl@ss:
39093306
3 712,50 Kč
Ceníková cena4 950,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
description
anionic
product line
Redi-Dri
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
mol wt
288.38 g/mol
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.06 meq/g Titr. Base, ≤4.0% unsulfated alcohols, ≥96.0% fatty alcohols
loss
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV absorption
λ: 230-350 nm Amax: ≤0.1
greener alternative category
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
SDS (sodium dodecyl sulfate) is a wetting agent and an anionic detergent which functions efficiently in both alkaline and acidic solutions. It is generally used for the solubilization of lipids and proteins. It also functions as a potent protein denaturant. SDS, volume-wise, is one of the most commonly used synthetic surfactants.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Anionic detergent
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4280237574671729
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
description
Molecular Biology Grade
description
≥99.0% (GC), dust-free pellets
description
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cation traces
heavy metals: ≤0.0005%
cation traces
Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ca: ≤25 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg
cation traces
Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
mol wt
288.38 g/mol
mol wt
-
mol wt
average mol wt 18,000
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
description
anionic
description
Merck USA index - 14, 8636
description
anionic
description
anionic
mp
204-207 °C (lit.)
mp
-
mp
204 - 207  °C (399 - 405 °F), 204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)