Přeskočit na
71729
Sodium dodecyl sulfate
≥98.0% (GC)
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 240,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 500,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11OSO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
4 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
rod
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
sustainability
Sustainability features
aggregation number
62
loss
≤5% loss on drying
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0,425 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
greener alternative category
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate has been used in western blot lysis buffer and also to prepare SDS-loading dye.
Biochem/physiol Actions
Sodium dodecyl sulfate (SDS)/lauryl sulfate, an ionic detergent has the ability to distract biological membranes. It can block RNase and deoxyribonuclease (DNase) activity. SDS is one of the main constituents of several reagents, that are used to purify nucleic acids. It is also considered as a permeability enhancer in oral formulations.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6286242802375746
description
≥98.0% (GC)
description
≥90% ((Assay))
description
Molecular Biology Grade
description
≥99.0% (GC), dust-free pellets
form
rod
form
(Rods)
form
solid
form
rod
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥90% ((Assay))
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
aggregation number
62
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
62
cation traces
Mg: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
heavy metals: ≤0.0005%
cation traces
Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ca: ≤25 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0,425 g/cm3
density
(1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F))
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
338.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
170 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?