Přeskočit na
T6687
Tris Base
99-101% dry basis, crystalline, meets USP testing specifications
Synonyma:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 310,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 700,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 500,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
52 900,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
124 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H11NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
EC Number:
201-064-4
MDL number:
4 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tromethamine, meets USP testing specifications
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
assay
99-101% dry basis
form
crystalline
pH
10.0-11.5 (5%)
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation and Characterization of a Rifampicin Coamorphous Material with Tromethamine Coformer: An Experimental-Theoretical Study.: This research explores the preparation and characterization of a coamorphous material of rifampicin with Tromethamine, showcasing its potential in enhancing the solubility and stability of pharmaceuticals (Queiroz et al., 2024).
  • REKOVER study protocol: a prospective patient treatment registry of tramadol and dexKetoprofen trometamol oral fixed-dose combination (SKUDEXA) in moderate to severe acute pain in real-world setting in Asia.: This study involves the use of dexketoprofen trometamol in a fixed-dose combination with tramadol for managing moderate to severe acute pain, providing evidence of its effectiveness in real-world clinical settings (Ho et al., 2024).
Other Notes
Easily compare specifications for Trizma products with the Trizma specification table.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1698002PHR1347T2550000
Tromethamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1698002
Tromethamine
Tromethamine pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1347
Tromethamine
Trometamol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2550000
Trometamol
description
meets USP testing specifications
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
99-101% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
pH
10.0-11.5 (5%)
pH
-
pH
-
pH
-
agency
meets USP testing specifications
agency
USP
agency
traceable to USP 1698002, traceable to Ph. Eur. T2550000
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tromethamine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. This product says that it meets USP testing specifications. USP says to use ACS grade tromethamine. Is this product considered ACS grade?
    1 answer
    1. This is not an ACS grade Tris Base product. Please see the link below for a ACS grade Tris Base product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/252859
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?