Přeskočit na
Z374962
PCR microtube and cap strips
capacity 0.2 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 470,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
0.2 mL
Material:
cap (strips), colorless tube
Feature:
neck thread push fit
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 250 strips (8 tubes or caps per strip)
9 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cap (strips), colorless tube
sterility
sterile
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 250 strips (8 tubes or caps per strip)
technique(s)
PCR: suitable
capacity
0.2 mL
working volume
0.2 mL
binding type
non-treated surface
General description
Strips of eight tubes connected with double bridges to avoid accidental separation. Caps also are in strips of eight. Can be cut apart to use individually if desired.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)