O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H46N2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
434.68
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
average mol wt >10,000
aggregation number
≥23
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
InChI key
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
General description
ASB-14 comprises alkyl tails and amidosulfobetaine headgroup.
Application
ASB-14 has been used as a component of rehydration buffer for proteomic sample preparation from Leishmania donovani.
Zwitterionic detergent. Useful for solubilization of proteins, including membrane proteins, for 2D electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
ASB-14 (amidosulfobetaine-14), a membrane solubilizing zwitterionic detergent (medium chain amidosulfobetaine surfactant), may be used in protein and macromolecule research for the preparative extraction and solubilization of proteins for separation and analysis by methods such as 2D-electrophoresis. ASB-14 may be used in tissue engineering for antigen removal (AR) for xenogeneic scaffold generation. ASB-14 may be used to develop and study zwitterionic micelles.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?