Merck
A2326
Amyloid β-Protein Fragment 40-1
≥90% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C194H295N53O58S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
4329.80
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Inactive control against Αβ [1-40].
Other Notes
The N−C inverted sequence of Αβ [1-40].
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)