O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solid
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: 2.5 mg/mL
SMILES string
CC(C)(C)c1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)7-5(8(13)12-16-7)4-6(11)9(14)15/h6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
PIXJURSCCVBKRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Biochem/physiol Actions
Selective kainate receptor agonist.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?