Přejít k obsahu
A4723
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Mol wt:
1324
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1324
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Aβ fragment used to study aggregation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)