Přejít k obsahu
A4802
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyma:
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)