Přeskočit na
A5285
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
bacterial, ≥95%, P2Y receptor agonist, powder
Synonyma:
Adenosine 5′-Diphosphate Potassium Salt, ADP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
629,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 850,00 Kč
5 x 1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14KN5O10P2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
501.32
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
629,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate, bacterial, ≥95%, powder
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Gene Information
General description
Adenosine diphosphate (ADP) is a crucial component for energy flow in living organisms. Its structure consists of a sugar backbone connected to adenine and two phosphate groups attached to the fifth carbon atom of the ribose sugar. ADP serves a precursor for ATP biosynthesis. ADP acts as a weak platelet agonist, specifically targeting the P2Y receptor. However, ADP plays a vital role in platelet function by enhancing the effects of other platelet agonists and promoting the stability of platelet aggregates when released from platelet dense granules.
Application
Adenosine 5′-diphosphate has been used to study the release, neuronal effects, and removal of extracellular β-nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+) in the rat brain. Adenosine 5′-diphosphate has also been used to compare prasugrel versus clopidogrel antiplatelet therapy after acute coronary syndrome.
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate (ADP) has been used:
  • in titration to determine complex I-supported respiration in permeabilized muscle fibers
  • in titrations to determine ADP-stimulated respiratory kinetics
  • in the preparation of ADP solution for measuring mitochondrial respiration
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A2754A6885117105
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% dry basis (enzymatic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), P2RY1(5028)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bacterial
biological source
bacterial
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)