Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 440,00 Kč |
10 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 570,00 Kč |
50 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 22 400,00 Kč 19 040,00 Kč |
250 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 62 700,00 Kč |
O této položce
4 440,00 Kč
Název produktu
Aflatoxin M1, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
film
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC=C[C@@]1(O)c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form film | form powder | form powder | form dry concentrate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Aspergillus flavus | biological source - | biological source Aspergillus flavus | biological source - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?