Merck
A6512
L-Arginine β-naphthylamide hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H21N5O · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
335.83
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-654-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H21N5O.ClH/c17-14(6-3-9-20-16(18)19)15(22)21-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14H,3,6,9,17H2,(H,21,22)(H4,18,19,20);1H/t14-;/m0./s1
InChI key
WEVOXPYVEJEKIT-UQKRIMTDSA-N
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)