Merck
A6926
3-Amino-9-ethylcarbazole
chromogenic, tablet
Synonyma:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H14N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-057-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
174969
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-9-ethylcarbazole is a chromogen
Application
3-Amino-9-ethylcarbazole (AEC) has been used as a chromogen in immunohistochemistry to visualize the cells. It has also been used as a substrate in enzyme-linked immune absorbent spot (ELISpot).
Biochem/physiol Actions
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Preparation Note
Contains 20 mg substrate per tablet.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazole
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
WGK
WGK 3
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
132-32-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)