Merck
A6933
Acetyl-Amyloid β-Protein Fragment 15-20 Amide
≥97% (HPLC), powder
Synonyma:
Ac-QKLVFF-NH2, amyloid blocker
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H63N9O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
822.01
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C42H63N9O8/c1-25(2)22-33(49-38(55)30(18-12-13-21-43)47-39(56)31(46-27(5)52)19-20-35(44)53)41(58)51-36(26(3)4)42(59)50-34(24-29-16-10-7-11-17-29)40(57)48-32(37(45)54)23-28-14-8-6-9-15-28/h6-11,14-17,25-26,30-34,36H,12-13,18-24,43H2,1-5H3,(H2,44,53)(H2,45,54)(H,46,52)(H,47,56)(H,48,57)(H,49,55)(H,50,59)(H,51,58)/t30-,31-,32-,33-,34-,36-/m0/s1
InChI key
DDXTVYDSGCHGAN-PITCCTKHSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Amyloid plaques characteristic of the Alzheimer brain contain fibrils composed of amyloid beta aggregates. Short peptides containing the sequence KLVFF have been shown to bind specifically to the homologous region in Aβ and are used to prevent full length amyloid fibril formation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)