O této položce
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥80% (HPLC)
Mol wt:
4350
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliSkladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?