Merck
A8426
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥90% protein (biuret)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~95% biuret
origin
USA origin
concentration
≥90% protein (biuret)
extent of labeling
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Physical form
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Preparation Note
Glycated in vitro
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)