Přejít k obsahu
A8530
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
saline suspension
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
5-20 μmol per mL
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
General description
m-Aminophenylboronic acid–Agarose is applicable as a boronate affinity matrix for the purification of severe acute respiratory syndrome′s (SARS-CoV) nucleoprotein (NP) antigen.
Application
m-Aminophenylboronic acid–Agarose has been used as a separating gel in the boronate affinity chromatography of albumins. It has also been used as a resin for purification of 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL)-bound α-synuclein (α-syn).
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, 0.1 M sodium acetate, pH 5.0.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)