Merck
A9231
Acridine Orange solution
2% in H2O
Synonyma:
3,6-Acridinediamine, N,N,N′,N′-tetramethyl-, monohydrochloride, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19N3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
301.81
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
shelf life
18 mo.
concentration
2% in H2O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1cc2nc3c(cc2cc1)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
InChI key
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Acridine Orange (C.l. 46005) is an acridine dye with a ring structure and overall small planar conjugated system.
Application
Acridine orange is a DNA intercalating dye that is a recommended DNA stain for flow cytometry. It differentially stains double-stranded and single-stranded nucleic acids.
It also has the following applications-
  • staining of RNA and acid mucins
  • detecting apoptosis
  • staining blood smears to diagnose malaria
  • identifying and enumerating granulocytes in fish
  • staining eukaryotic cells to demonstrate low pH structures
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)