Přejít k obsahu
A9546
2-Amino-6-methylmercaptopurine
≥95%
Synonyma:
2-Amino-6-methylthiopurine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
214-833-4
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
SMILES string
[H]n1cnc2c(SC)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI key
YEGKYFQLKYGHAR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-6-methylmercaptopurine is a 2-amino-6-alkyldithiopurine that has been used with other 6-position carbon analogues to study brain specific diazepam binding.
2-Amino-6-methylmercaptopurine (6-MTG) has been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagles medium (DMEM) medium for the selection of gpt-expressing recombinant virus mCMVhMIEPE-gpt.lacZ (cytomegalovirus major immediate-early promotor-enhancer complex-gpt.lacz). It has also been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to assess the activity of thiopurine methyltransferase (TPMT) enzyme.
Biochem/physiol Actions
2-Amino-6-methylmercaptopurine is synthesized from 6-mercaptopurine by the S methylation activity of thiopurine methyl transferase (TMPT) enzyme.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)