pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
20 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 400,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
12 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) - | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in 2-8°C | shipped in - | shipped in dry ice |
| form solution | form - | form - | form - |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?