Přeskočit na
B0385
Beclomethasone
≥99%, anti-inflammatory agent, powder
Synonyma:
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 380,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
37 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H29ClO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
408.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-585-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
6 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Beclomethasone, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Beclomethasone has been used in MS−MS (mass spectrometry) methods for the analysis of β-agonists, corticosteroids, chloramphenicol and penicillins. It has also been used to find the differential response of glucocorticoids in larval regeneration model.
Biochem/physiol Actions
Beclomethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid.
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B0515B7005D1756
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
Schering Plough
originator
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethasone
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)