Přejít k obsahu
B1125
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
Synonyma:
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenantrolinedisulfonic acid disodium salt, Disodium bathocuproinedisulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H18N2Na2O6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
564.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
assay
7.2-9.1% dry basis (ICP)
Quality Segment
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
color
white to beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for determination of copper
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
General description
Bathocuproinedisulfonic acid is a strong copper chelator. It is used for the determination of copper and iron in biological samples.
Application
  • Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt has been used as a copper chelator for specific assay in Arabidopsis seedlings.
  • It has been used as an electron chain-associated free radical production inhibitor for superoxide dismutase assay in cells.
  • It has been added to the culture media of trypanosomes as a copper chelator for the stabilization of cysteine.
Other Notes
Mixture of isomers
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)