Merck
B3650
Betaine aldehyde chloride
synthetic (organic), ≥99% (TLC), Choline metabolite, powder
Synonyma:
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H12ClNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Betaine aldehyde is the physiological intermediate in the oxidation of choline to betaine. Mechanistic studies show that in aqueous solution, it exists predominantly (99%) as the diol (hydrate) form.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)