Merck
B3934
Biuret reagent
protein detection level 150-1,000 μg/mL
Synonyma:
Micro Lowry, Onishi & Barr Modification
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
protein detection level measuring range
150-1,000 μg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Biuret reagent is used for measuring total protein concentration. It comprises of copper II (cupric ion) alkaline solution, which interacts with the peptide bond to form a blue adduct which is measured at 540nm. Biuret method is less sensitive when compared to other protein estimation methods like Lowry and Folin-Ciocalteu techniques.
Application
Biuret reagent has been used for protein quantification of high-pressure thermal hydrolysis lysate(HPTH), oyster hemolymph and Clostridium cellulovorans (CBDclos) aggregates.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)