Merck
B5016
Bepridil hydrochloride
calcium channel blocker, powder
Synonyma:
1-Isobutoxy-2-pyrrolidino-3-(N-benzylanilino)propane hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H34N2O · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
403.00
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bepridil hydrochloride, powder
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CC(C)COCC(CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCC3
InChI
1S/C24H34N2O.ClH/c1-21(2)19-27-20-24(25-15-9-10-16-25)18-26(23-13-7-4-8-14-23)17-22-11-5-3-6-12-22;/h3-8,11-14,21,24H,9-10,15-20H2,1-2H3;1H
InChI key
JXBBWYGMTNAYNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective calcium channel blocker and class IV antiarrhythmic agent; inhibits Na+-Ca2+ exchange; inhibits growth of brain tumor cells in vitro.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)