Přejít k obsahu
B5907
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10O4
Molekulová hmotnost:
242.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
vial of 9.9 g
mp
54 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Formulated specifically for use with Histocryl and LR white acrylic resins.
signalword
Danger
Skladovací třída
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
84-61-7
CAS No.
84-61-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)