Název produktu
Betamethasone 21-phosphate disodium, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Biochem/physiol Actions
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Cílové orgány
Liver,Kidney,Endocrine system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?