Dovolte nám, abychom vám pomohliform
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~50 μmol per mL gel
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix activation
epoxy
matrix attachment
ether
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Butyl Sepharose™ is used in affinity chromatography, hydrophobic interaction media, separation media and resins. Butyl-Sepharose™ has been used to study inflammatory diseases.
Physical form
Suspension in 20% aqueous ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
102.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
39 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?