Přejít k obsahu
B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H37N3O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
InChI key
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BW A868C is a potent, selective DP prostanoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)