Přejít k obsahu
C0606
Protein Extraction Reagent Type 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
input
general use sample(s)
General description
Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Application
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing (IEF) and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (cat# T7567) and iodoacetamide (cat# A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 2 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-56-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)