O této položce
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 3 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Application
Protein Extraction Reagent Type 3 is optimized for proteomic studies. Chaotropic Extraction reagent 3 is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 3 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-56-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?