Název produktu
Crystal Violet, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
pH
2.5 — 3.5 (20 °C)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
It has been used to check cell viability. It has also been used for the staining of cells to study cell migration and invasion.
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?