Merck
C0980
Z-Gly-Pro-Arg 7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Synonyma:
Z-GPR-AFC trifluoroacetate salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C33H35F6N7O9
Molekulová hmotnost:
787.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4c(OC(=O)C=C4C(F)(F)F)c3
InChI
1S/C31H34F3N7O7/c32-31(33,34)21-15-26(43)48-24-14-19(10-11-20(21)24)39-27(44)22(8-4-12-37-29(35)36)40-28(45)23-9-5-13-41(23)25(42)16-38-30(46)47-17-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-11,14-15,22-23H,4-5,8-9,12-13,16-17H2,(H,38,46)(H,39,44)(H,40,45)(H4,35,36,37)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
YNFWCRXESGJYDC-GOTSBHOMSA-N
Gene Information
human ... GZMA(3001)
mouse ... GZMA(14938)
rat ... GZMA(266708)
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)