Merck
C2103
Chromatography columns, general-purpose
volume 10 mL, Overall H 5 in.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
5 in.
volume
10 mL
General description
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
Application
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)