Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 868,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 290,00 Kč |
O této položce
868,00 Kč
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture | description ≥99.5%, FCC, FG | description BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T) | description ACS reagent, ≥99.5% |
| assay ≥97% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or granules | form powder or crystals | form crystals |
| pH 1.8 (25 °C, 50 g/L) | pH - | pH 1.0-2.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility water: 383 g/L at 25 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| density 1.67 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-92-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?