Merck
C5429
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Cathepsin B substrate, powder
Synonyma:
Z-RR-AMC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H39N9O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
621.69
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
impurities
~4% isopropanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI key
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Fluorogenic substrate for cathepsin B.
Application
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a cathepsin B substrate in zymography analysis of protease in feces extract.
  • in cathepsin B activity assay.
  • as a fluorogenic peptide substrate to determine the matrix metalloproteinase enzyme activity.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)