Přejít k obsahu
C6158
Crystal Violet
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Synonyma:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C25H30N3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-953-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥90.0% anhydrous basis
form
powder
loss
≤7.5% loss on drying
color
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
absorption
passes test
suitability
passes test for sensitivity as indicator
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Crystal violet has been used to determine cell viability. It has been used in the staining of cells for the quantification of cellular migration.
Biochem/physiol Actions
Crystal violet can be used for DNA visualization in agarose gels. The dye is used only in the presence of high concentrations of DNA. Crystal violet is also used for the staining of bacteria in gram staining technique. It is also used for the staining of plant chromosomes. Crystal violet helps in colorimetric measurement of cell viability.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)