Merck
C6512
Cholesteryl hemisuccinate
Synonyma:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl hydrogen succinate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H50O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
486.73
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
216-148-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid crystal
Quality Segment
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OC(CCC(O)=O)=O)2[H])[H]
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
InChI key
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
General description
Cholesteryl hemisuccinate (CHEMS) is an acidic cholesterol ester. It self assembles into bilayers in alkaline and neutral aqueous media. CHEMS exhibits pH sensitive polymorphism. It consists of succinic acid esterified to the beta-hydroxyl group of cholesterol. This chemical modification results in the ability of CHEMS to adopt a lamellar assembly in suitable aqueous media, whereas cholesterol forms monohydrate crystals in an aqueous environment.
Application
  • Experimental determination and computational interpretation of biophysical properties of lipid bilayers enriched by Cholesteryl Hemisuccinate: Provides insights into the effects of Cholesteryl Hemisuccinate on phospholipid bilayers, contributing to a deeper understanding of its biophysical properties (W Kulig et al., 2015).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)