Přejít k obsahu
C9523
Sodium cholesteryl sulfate
Synonyma:
5-Cholesten-3β-ol sulfate sodium salt, Cholesterol 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl sodium sulfate, Cholesteryl sulfate sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H45NaO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
488.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41141804
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3899884
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
InChI key
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Application
Sodium cholesteryl sulfate was used as the source of cholesterol in the preparation of Edgar′s growth medium used for embryology experiments. It was used as a standard for the separation of human stratum corneum lipids by thin layer chromatography.
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl sulfate is a natural constituent of human spermatozoa and has major role in the maturation of sperms. It could also be involved in the capacitation of sperms and enables ovum penetration. Low concentrations of cholesteryl sulfate inhibits acrosin, the proteinase present in sperm acrosome that facilitates ovum penetration.
Preparation Note
Sodium cholesteryl sulfate yields clear, colorless solution in chloroform-methanol (1:1) mixture at 10 mg/ml.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)