Přejít k obsahu
CCF100
CM Sepharose
Fast Flow
Synonyma:
Carboxymethyl Sepharose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
Preswollen in 20% ethanol
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
CM Sepharose is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. CM Sepharose hase been used to study diet supplements and to characterize biochemical and enzymatic properties of Viperidae venom.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
100.4 - 109.4 °F
Bod vzplanutí (°C)
38 - 43 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)