Merck
CLS3931
Corning® Microplate Lid
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Synonyma:
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate, Corning® Microplate Lid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32160703
Material:
polystyrene
Color:
clear
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25, case of 50
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3931
size
96 wells
color
clear
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Microplate Lid
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)