Přejít k obsahu
CLS4411
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, sterile, clear, 96 tubes/rack, 960/cs
Synonyma:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Corning 4411
Material:
polypropylene , round bottom wells clear
Feature:
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 96, case of 960
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , round bottom wells clear
sterility
sterile
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
packaging
pack of 96, case of 960
manufacturer/tradename
Corning 4411
technique(s)
cell culture: suitable
tube O.D.
0.343 in.
tube capacity
1.2 mL
tube working volume
≤1mL
color
clear plate, clear
General description
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)