O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?