Merck
D0672
φX174 DNA Marker Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
eCl@ss:
32119000
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest contains 11 fragments from 72 − 1,353 bp. Five ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Preparation Note
φX174RF-I DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)