Přeskočit na
D1916
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Synonyma:
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside, DRB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 700,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 470,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H12Cl2N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.14
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
39123
MDL number:
Form:
powder
3 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside,
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Gene Information
Application
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside has been used:
  • as an inhibitor of RNA polymerase II in mouse melanoma cells
  • for the inhibition of cyclin D1 mRNA synthesis in human prostate epithelial cell lines
  • in the inhibition of interleukin-2 gene transcription in Jurkat cells
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of RNA synthesis; causes premature termination of transcription. CK2 (casein kinase-2) inhibitor.
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside (DRB), a nucleoside analog that halts mRNA synthesis by phosphorylation of the C-terminal domain of RNA polymerase II, making it inactive. It also interferes with the DNA topoisomerase II, may modulate response to cytokines and blocks the human immunodeficiency virus (HIV) via RNA modification. It also inhibits cyclin-dependent kinases (CDKs) 7 and 9 and favors apoptosis in leukemic cells. It may serve as a therapeutic agent in treating cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
44687Z4775K4394
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2B(1460)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)