Merck
D4947
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyma:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: low
sodium pyruvate: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used to grow human cell line EA.hy926.
Other Notes
Investigators who work with stem cells or cell clones frequently prefer media without phenol red.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)