Merck
D5307
Amplification Grade DNase 1
Synonyma:
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
amplification grade** unlisted item
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-52-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)