Merck
D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Synonyma:
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Dilution Solution is intended for use with Sigma′s Extract-N-Amp Plant PCR Kit. Once the DNA is extracted from the leaf tissue, the Dilution Solution is added to the extract to neutralize inhibitory substances. The extract is then ready for PCR.
Application
Dilution Solution (Extract-N-Amp™ Plant Dilution Solution) has been used in direct PCR amplification and to prepare template DNA.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)