Merck
D6128
5α-Cholestan-3β-ol
≥95%
Synonyma:
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H48O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
388.67
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-315-8
Beilstein/REAXYS Number:
2418594
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Application
5α-Cholestan-3β-ol was used as a standard in lipid analysis using HPLC.
Biochem/physiol Actions
5α-Cholestan-3β-ol is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms. It is known to induce the formation of gall stones in rabbits in the presence of sodium ions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Cholestan-3β-ol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)